Metilamina 40% ∼9.8 mol/L in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
M1016-500ML M1016-100ML
TCIAM1016-500MLEA 40 EUR
TCIAM1016-500ML TCIAM1016-100ML
Metilamina 40% ∼9.8 mol/L in methanol
Metilamina
Formula: CH₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f367601d30a5a247e9bdb54b6fc013d780f11f97&vid=896efb6203b4fec60923bdcecc2e759738b5bd2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 43.0 w/w%