4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 93.6 EUR
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Formula: C₁₀H₁₀
Densidad: 1,005
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046651
Núm. CAS: 5876-76-6