Potasio acetato hidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12975.06
12975.14
12975.06EA
87.8
EUR
12975.06
12975.14
Potasio acetato hidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Potasio acetato hidrato
Purity: 99.997%
CAS No.: 254966-93-3
Molecular Formula: CH3CO2K.xH2O
Formula Weight: 98.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00012458
Formula:
C₂H₃KO₂·H₂O MW: 98.15 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012458 Núm. CAS: 254966-93-3 EINECS: 204-822-2 |