Perfluorotetradecanoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13796.03
L13796.06
L13796.03EA
33.8
EUR
L13796.03
L13796.06
Perfluorotetradecanoic acid 96%
Perfluorotetradecanoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 376-06-7
Molecular Formula: CF3(CF2)12CO2H
Formula Weight: 714.12
Melting Point: 130-132°
Boiling Point: 192°/60mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00153263
Formula:
C₁₄HF₂₇O₂ Pto. Ebullición: 192 °C (60 mmHg) Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153263 Núm. CAS: 376-06-7 EINECS: 206-803-4 ADR: 8,III |