Perfluorodecanoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22292.06
B22292.14
B22292.06EA
70
EUR
B22292.06
B22292.14
Perfluorodecanoic acid ≥97%
Perfluorodecanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 335-76-2
Molecular Formula: C10HF19O2
Formula Weight: 514.09
Melting Point: 77-82°
Boiling Point: 218°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004175
Formula:
C₁₀HF₁₉O₂ Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 77…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004175 Núm. CAS: 335-76-2 EINECS: 206-400-3 ADR: 8,III |