Dioctadecyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0016-25G O0016-250G
TCIAO0016-25GEA 103 EUR
TCIAO0016-25G TCIAO0016-250G
Dioctadecyl ether ≥95.0% (por GC)
Dioctadecyl ether
Formula: C₃₆H₇₄O
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD00048498
Núm. CAS: 6297-03-6
EINECS: 228-567-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04243b515bbfde6a2249615160eaf1846989c65&vid=d04243b515bbfde6a2249615160eaf1846989c65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C