Methyl diphenylacetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24694.06
B24694.14
B24694.22
B24694.06EA
49.7
EUR
B24694.06
B24694.14
B24694.22
Methyl diphenylacetate ≥98%
Methyl diphenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3469-00-9
Molecular Formula: (C6H5)2CHCO2CH3
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 59-61°
MDL No.: MFCD00025869
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Pto. de fusión: 59…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025869 Núm. CAS: 3469-00-9 EINECS: 222-431-5 |