1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3100-25G
B3100-5G
TCIAB3100-25GEA
152
EUR
TCIAB3100-25G
TCIAB3100-5G
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Formula:
C₉H₁₁BrO Pto. Ebullición: 73°C |
Número MDL:
MFCD00070759 Núm. CAS: 701-07-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |