1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2198-25G B2198-5G
TCIAB2198-25GEA 70 EUR
TCIAB2198-25G TCIAB2198-5G
1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00070756
Núm. CAS: 131738-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&vid=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %