1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27788.18 H27788.06
H27788.18EA 177 EUR
H27788.18 H27788.06
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Purity: 98% CAS No.: 654058-04-5 Molecular Formula: C7H15N2O4P Formula Weight: 222.18 MDL No.: MFCD08275369
Formula: C₇H₁₅N₂O₄P
Densidad: 1,277
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275369
Núm. CAS: 654058-04-5