4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22216.03
B22216.06
B22216.03EA
41.6
EUR
B22216.03
B22216.06
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 59748-18-4
Molecular Formula: C21H26O3
Formula Weight: 326.44
MDL No.: MFCD00192369
Formula:
C₂₁H₂₆O₃ MW: 326,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192369 Núm. CAS: 59748-18-4 |