N,N-Diisopropylaniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 4107-98-6
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 84°(183°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Refractive Index: 1.5190
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 95-96°/11mm
MDL No.: MFCD00048277
Formula:
C₁₂H₁₉N Pto. Ebullición: 95…96 °C (11 mmHg) Densidad: 0,91 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048277 Núm. CAS: 4107-98-6 |