4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
L14815.06
L14815.14
L14815.06EA
65.6
EUR
L14815.06
L14815.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol ≥97%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 6999-19-5
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 126-129°
Beilstein Reference: 1923632
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00190213
Formula:
C₇H₁₄OSi MW: 142,27 g/mol Pto. Ebullición: 126…129 °C Densidad: 0,846 Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) |
Número MDL:
MFCD00190213 Núm. CAS: 6999-19-5 ADR: 3,III |