4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53376.06
H53376.14
H53376.06EA
65.9
EUR
H53376.06
H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2117-12-6
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Flash Point: 60°(140°F)
Boiling Point: 97-98°/24mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190217
Formula:
C₇H₁₄OSi Pto. Ebullición: 97…98 °C (24 mmHg) Densidad: 0,854 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190217 Núm. CAS: 2117-12-6 ADR: 3,III |