4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25613.06
B25613.14
B25613.06EA
62.3
EUR
B25613.06
B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 289039-22-1
Molecular Formula: C8H8BrCl
Formula Weight: 219.51
MDL No.: MFCD00672954
Formula:
C₈H₈BrCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672954 Núm. CAS: 289039-22-1 |