4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20779.03
B20779.06
B20779.03EA
35.3
EUR
B20779.03
B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 18970-30-4
Molecular Formula: C18H22
Formula Weight: 238.37
Melting Point: 66°
MDL No.: MFCD00043533
Formula:
C₁₈H₂₂ Pto. de fusión: 66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043533 Núm. CAS: 18970-30-4 |