4-Butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
B3888-5G B3888-25G
TCIAB3888-5GEA 16 EUR
TCIAB3888-5G TCIAB3888-25G
4-Butylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Butylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de fusión: 16°C
Número MDL: MFCD00100665
Núm. CAS: 37909-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a18c73142bc79bd96ac8e2bf0353d2d9d8856b77&vid=a18c73142bc79bd96ac8e2bf0353d2d9d8856b77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %