1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Homomorpholine hydrochloride
B21749.03
B21749.06
B21749.03EA
236
EUR
B21749.03
B21749.06
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
1,4-Oxazepane hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 178312-62-4
Molecular Formula: C5H11NO.HCl
Formula Weight: 137.61
Melting Point: 158-164°
MDL No.: MFCD02683070
Formula:
C₅H₁₂ClNO MW: 137.61 g/mol Pto. de fusión: 158…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683070 Núm. CAS: 178312-62-4 |