N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Methyl(phenyl)amino)propanenitrile
C0872-25G C0872-500G
TCIAC0872-25GEA 18 EUR
TCIAC0872-25G TCIAC0872-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,2200 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Número MDL: MFCD00019856
Núm. CAS: 94-34-8
EINECS: 202-325-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b59e27cc02e48ea95e53c6aa9366c9ce5cfea9c5&vid=b59e27cc02e48ea95e53c6aa9366c9ce5cfea9c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %