2-(2-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(o-Tolyl)ethanol
M1375-25G M1375-5G
TCIAM1375-25GEA 234 EUR
TCIAM1375-25G TCIAM1375-5G
2-(2-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Número MDL: MFCD00044241
Núm. CAS: 19819-98-8
EINECS: 243-349-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=780ceca5371290bcbc21cc8d165a531e6ed57f86&vid=780ceca5371290bcbc21cc8d165a531e6ed57f86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %