2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(m-Tolyl)ethanol
M1376-25G M1376-5G
TCIAM1376-25GEA 335 EUR
TCIAM1376-25G TCIAM1376-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00002896
Núm. CAS: 1875-89-4
EINECS: 217-508-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51401295dcda51fe57f48c55b48241e9f3bd59ea&vid=51401295dcda51fe57f48c55b48241e9f3bd59ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %