2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(p-Tolyl)ethanol
B20918.06 B20918.14
B20918.06EA 87.2 EUR
B20918.06 B20918.14
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 699-02-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 244-245° MDL No.: MFCD00002904
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,20 g/mol
Pto. Ebullición: 244…245 °C
Densidad: 0,980
Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002904
Núm. CAS: 699-02-5
EINECS: 211-824-7