1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20325.14
B20325.06
B20325.14EA
221
EUR
B20325.14
B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14411-56-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Odour: Mild
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00060845
Formula:
C₁₂H₁₈ Pto. Ebullición: 205 °C Densidad: 0,86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060845 Núm. CAS: 14411-56-4 |