5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25195.03
B25195.06
B25195.03EA
77.5
EUR
B25195.03
B25195.06
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 5122-20-3
Molecular Formula: C12H17I
Formula Weight: 288.17
Odour: Odourless
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00052173
Formula:
C₁₂H₁₇I Pto. de fusión: 54…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052173 Núm. CAS: 5122-20-3 |