6-Amino-2-methylquinoline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-methylquinolin-6-amine
A13967.03 A13967.06
A13967.03EA 96 EUR
A13967.03 A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97% CAS No.: 65079-19-8 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 189-191° Beilstein Reference: 114795
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Pto. de fusión: 189…191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052600
Núm. CAS: 65079-19-8