6-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-methylquinolin-6-amine
A1047-1G A1047-5G
TCIAA1047-1GEA 154 EUR
TCIAA1047-1G TCIAA1047-5G
6-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Amino-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Número MDL: MFCD00052600
Núm. CAS: 65079-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261c166f2ae750e88ad229539032c53ccec2f3fc&vid=261c166f2ae750e88ad229539032c53ccec2f3fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency