8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0416-1G A0416-5G
TCIAA0416-1GEA 58 EUR
TCIAA0416-1G TCIAA0416-5G
8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
8-Amino-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL: MFCD00023998
Núm. CAS: 18978-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&vid=fd599debea9a3afbbdbc5c33b17a4daaeec271d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C