Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
L03521.03
L03521.06
L03521.03EA
46.8
EUR
L03521.03
L03521.06
Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Cyclobutyl methyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3019-25-8
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1924022
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00037148
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 134…135 °C Densidad: 0,900 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037148 Núm. CAS: 3019-25-8 EINECS: 221-163-6 ADR: 3,III |