Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
C1034-1ML C1034-5ML
TCIAC1034-1MLEA 102 EUR
TCIAC1034-1ML TCIAC1034-5ML
Cyclobutyl methyl ketone ≥98.0% (por GC)
Cyclobutyl methyl ketone
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 137°C
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00037148
Núm. CAS: 3019-25-8
EINECS: 221-163-6
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3ab3d4eded953808d6bc91488e6f5ac1470798&vid=9c3ab3d4eded953808d6bc91488e6f5ac1470798&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %