Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20281.09
B20281.88
B20281.09EA
137
EUR
B20281.09
B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Purity: 97%%
CAS No.: 175278-64-5
Molecular Formula: C6H4BrNaO2S.2H2O
Formula Weight: 279.09 (243.06anhy)
Melting Point:
Formula:
C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O Pto. de fusión: >280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210139 Núm. CAS: 175278-64-5 |