Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1196-1G P1196-5G
TCIAP1196-1GEA 100 EUR
TCIAP1196-1G TCIAP1196-5G
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Propyl-3-propoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Número MDL: MFCD00191575
Núm. CAS: 134319-22-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&vid=2e6fe1eb43a46404a7ff2a4241c819dde76ae0dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %