4-Nitropicolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0589-1G
N0589-100MG
TCIAN0589-1GEA
208
EUR
TCIAN0589-1G
TCIAN0589-100MG
4-Nitropicolinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Nitropicolinic acid
Formula:
C₆H₄N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00191562 Núm. CAS: 13509-19-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |