Cerio (IV) sulfato hidrato ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11323.22
11323.36
11323.22EA
204
EUR
11323.22
11323.36
Cerio (IV) sulfato hidrato ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Cerio (IV) sulfato hidrato
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Formula:
CeO₈S₂·H₂O Densidad: 3,01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149427 Núm. CAS: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: 5.1,III |