1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2241-25G A2241-5G
TCIAA2241-25GEA 138 EUR
TCIAA2241-25G TCIAA2241-5G
1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00006489
Núm. CAS: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27865d3e79444ee12815597215e583073b652d1c&vid=27865d3e79444ee12815597215e583073b652d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %