2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L00958.09
L00958.18
L00958.09EA
39.9
EUR
L00958.09
L00958.18
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Purity: 98%
CAS No.: 33884-43-4
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 67-70°/3mm
Beilstein Reference: 1421628
MDL No.: MFCD00006567
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,06 g/mol Pto. Ebullición: 67…70 °C (3 mmHg) Densidad: 1,434 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) |
Número MDL:
MFCD00006567 Núm. CAS: 33884-43-4 EINECS: 251-716-7 |