2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1182-25G B1182-250G B1182-5G
TCIAB1182-25GEA 152 EUR
TCIAB1182-25G TCIAB1182-250G TCIAB1182-5G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥97.0% (por GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD00006567
Núm. CAS: 33884-43-4
EINECS: 251-716-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&vid=62e1fc3ed293e45f8110e62db19e0d4ef699d070&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Amber clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %