4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
305000500 305000050
ACRO305000500EA 146 EUR
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,1317 g/mol
Pto. de fusión: 45…44 °C
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006569
Núm. CAS: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %