(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50282.03 H50282.06
H50282.03EA 135 EUR
H50282.03 H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 21248-45-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2S Formula Weight: 237.11 MDL No.: MFCD00052108
Formula: C₈H₆Cl₂O₂S
MW: 237.11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052108
Núm. CAS: 21248-45-3