1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H57102.03 H57102.06
H57102.03EA 84 EUR
H57102.03 H57102.06
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
1-(4-Bromophenyl)piperidine

Purity: 97% CAS No.: 22148-20-5 Molecular Formula: C11H14BrN Formula Weight: 240.14 MDL No.: MFCD04112533

Formula: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112533
Núm. CAS: 22148-20-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR