6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
H63138.MD
H63138.03
H63138.MDEA
47.2
EUR
H63138.MD
H63138.03
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 131747-42-7
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 154-158°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02180819
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Pto. de fusión: 154…158 °C |
Número MDL:
MFCD02180819 Núm. CAS: 131747-42-7 ADR: 6.1,III |