6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B0842-1G
B0842-100MG
B0842-5G
TCIAB0842-1GEA
53
EUR
TCIAB0842-1G
TCIAB0842-100MG
TCIAB0842-5G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184.2371 g/mol Pto. Ebullición: 286°C |
Número MDL:
MFCD00059776 Núm. CAS: 4411-80-7 EINECS: 224-566-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 95.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |