5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
H26378.06
H26378.14
H26378.06EA
84.6
EUR
H26378.06
H26378.14
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 98%
CAS No.: 1762-34-1
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 140°/3mm
MDL No.: MFCD01740554
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184.24 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01740554 Núm. CAS: 1762-34-1 |