1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis) acylating agent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Perfluorobutanoyl)-1H-imidazole, N-Heptafluorobutyrylimidazole
H0467-25G H0467-5G
TCIAH0467-25GEA 387 EUR
TCIAH0467-25G TCIAH0467-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis) acylating agent
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Formula: C₇H₃F₇N₂O
MW: 264,10 g/mol
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014503
Núm. CAS: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed3a1870d875fece25cf7f52104650269347d27&vid=3fb7b172aefd86b3a205c2a5baeaee27b306c080&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine