5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2797-1G B2797-5G
TCIAB2797-1GEA 22 EUR
TCIAB2797-1G TCIAB2797-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-hydroxy-3-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
Número MDL: MFCD03427657
Núm. CAS: 89488-30-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b88bb3685523bb1826d1da34119b81c51308cbc&vid=7b88bb3685523bb1826d1da34119b81c51308cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C