(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl L-nipecotate, Ethyl (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylate, (S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
H57185.03
H57185.06
H57185.03EA
60.8
EUR
H57185.03
H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37675-18-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4700
Optical Rotation: +1.5° (neat)
MDL No.: MFCD00792499
Formula:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Densidad: 1,043 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792499 Núm. CAS: 37675-18-6 |