Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
189580050 189580250
ACRO189580050EA 54.9 EUR
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Densidad: 1,006 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005980
Núm. CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %