Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
L10532.03
L10532.06
L10532.14
L10532.03EA
23.8
EUR
L10532.03
L10532.06
L10532.14
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 15862-72-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 81694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005980
Formula:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Pto. Ebullición: 216…217 °C Densidad: 1,006 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005980 Núm. CAS: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 ADR: 3,III |