Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
E0837-25G E0837-5G
TCIAE0837-25GEA 154 EUR
TCIAE0837-25G TCIAE0837-5G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 217°C
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005980
Núm. CAS: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&vid=16c7febd3e44c1b3fe0b66d6b6bd0698be415e79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %