Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 44.4 EUR
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C (9hPa)
Densidad: 1,012 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005991
Núm. CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %