Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
E0584-25G E0584-5G
TCIAE0584-25GEA 68 EUR
TCIAE0584-25G TCIAE0584-5G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00005991
Núm. CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&vid=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %